Zpět
Kern EMB series precision balances
Products
Kategorie produktu
balances (14)
Výrobce
Váživost (g)
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-14 of 14
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z742801
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 2000-2, weighing capacity 2000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742802
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 2200-0, weighing capacity 2200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742785
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 500-1, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742794
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 200-2, weighing capacity 200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.02 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742793
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 100-3, weighing capacity 100 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742804
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 5.2K5, weighing capacity 5000 g, accuracy: 5.0 g, precision: ±10.0 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742795
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 200-3, weighing capacity 200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742800
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 1200-1, weighing capacity 1200 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742798
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 600-2, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742799
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 1000-2, weighing capacity 1000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742782
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 5.2K1, weighing capacity 5200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742796
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 500-1BE, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, black Balance
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742803
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 3000-1, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742806
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 6000-1, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g