Zpět
Julabo
®
bath accessories
Products
Výrobce
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-8 of 8
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z743209
Julabo
®
bath accessories,
hollow polyproplylene balls, diam. 20 mm, for use in Julabo CORIO and Pura water baths, pack of 1000 pieces
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743219
Julabo
®
bath accessories,
drain tap, stainless steel, up to 200 C, for 4, 6, 12, 26 L bath tanks, pack of 1 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743212
Julabo
®
bath accessories,
immersion-height adjustable platform, for CORIO C-B19/27 and CD-B19/27, pack of 1 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743211
Julabo
®
bath accessories,
immersion-height adjustable platform, for CORIO C-B13/17 and CD-B13/17, pack of 1 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743206
Julabo
®
bath accessories,
assembly cooling coil, for CORIO C and CD ranges, pack of 1 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743218
Julabo
®
bath accessories,
stents lifter, for Pura 4, pack of 1 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743214
Julabo
®
bath accessories,
installation cooing coil, for CORIO C and CD ranges, pack of 1 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743213
Julabo
®
bath accessories,
immersion-height adjustable platform, for CORIO CD-200F and CD-BC26, pack of 1 ea