Zpět
Julabo
®
adaptors
Products
Výrobce
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-20 of 22
Strana 1 z 2
Strana 1 z 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z743289
Julabo
®
adaptors,
m16x1 male to bsp 1/2 inch female, pack of 1
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743286
Julabo
®
adaptors,
m16x1 female to tube 1/2 inch male, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743284
Julabo
®
adaptors,
m16x1 female to npt 1/4 inch male, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743287
Julabo
®
adaptors,
m16x1 female to tube 1/4 inch male, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743273
Julabo
®
adaptors,
barbed fittings, for 12 mm i.d. tubing, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743279
Julabo
®
adaptors,
m16x1 female to m16x1 female, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743281
Julabo
®
adaptors,
m16x1 female to npt 1/2 inch male, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743292
Julabo
®
adaptors,
m16x1 male to npt 1/4 inch female, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743278
Julabo
®
adaptors,
m16 x1 female to npt 3/8 inch male, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743274
Julabo
®
adaptors,
barbed fittings, for 8 mm i.d. tubing, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743282
Julabo
®
adaptors,
m16x1 female to npt 1/4 inch female, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743296
Julabo
®
adaptors,
twin distributing, one m16x1 female to 2 x m16x1 male, pack of 1
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743272
Julabo
®
adaptors,
barbed fittings, for 10 mm i.d. tubing, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743276
Julabo
®
adaptors,
for metal tubing, m10 male to m16 male, pack of 1
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743290
Julabo
®
adaptors,
m16x1 male to bsp 3/4 inch female, pack of 1
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743285
Julabo
®
adaptors,
m16x1 female to npt 3/8 inch female, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743293
Julabo
®
adaptors,
quad distributing, 1 1/4 inch female with barbed fittings, for 1 inch i.d. tubing, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743280
Julabo
®
adaptors,
m16x1 female to npt 1/2 inch female, pack of 2
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743295
Julabo
®
adaptors,
twin distributing with barbed fittings, for 8 mm i.d. tubing, pack of 1
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z743277
Julabo
®
adaptors,
for metal tubing, m16x1 male to m16x1 male, pack of 1
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Strana 1 z 2
Strana 1 z 2