Zpět
Iodomethane-d
3
Synonyma:
Methyl-d
3
Iodide
Lineární vzorec:
CD
3
I
Číslo CAS:
865-50-9
Molekulová hmotnost:
144.96
Číslo EC:
231-159-6
Products
Kategorie produktu
building blocks (1)
stable isotopes (1)
Značka
Sigma-Aldrich (1)
Bod varu (°C)
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Skupenství
Čistota
Izotop
Aplikace
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
176036
Iodomethane-d
3
,
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer