Zpět
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS
Products
Kategorie produktu
pipettes (7)
Barva
Výrobce
Kapacita (ml)
Výška (mm)
Třída skleněného nádobí
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-7 of 7
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z610151
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z610178
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z610194
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 25 mL , 0.1 mL accuracy
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z610127
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z610208
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 50 mL , 0.2 mL accuracy
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z610135
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z610186
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 20 mL , 0.1 mL accuracy