Zpět
Hink’s TNM-FH Insect Medium
Synonyma:
TNM-FH insect medium
Products
Značka
SAFC (1)
Skupenství
Úroveň kvality
Metoda sterilizace
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
51942C
Hink’s TNM-FH Insect Medium,
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered