Zpět
Hettich
®
adapter for 15 mL conical tubes
Synonyma:
Hettich
®
centrifuge adapters
Products
Kategorie produktu
adapters (3)
Výrobce
Velikost balení
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-3 of 3
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z728489
Hettich
®
adapter for 15 mL conical tubes,
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z728268
Hettich
®
adapter for 15 mL conical tubes,
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z728802
Hettich
®
adapter for 15 mL conical tubes,
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Adapter for 7 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120 mm