Zpět
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro
Products
Kategorie produktu
cuvettes (6)
Výrobce
Průměr (mm)
Objem (µl)
Metoda detekce
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-6 of 6
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z800090
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z800201
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z802336
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, Suprasil
®
quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z802433
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z802549
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z802662
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL