Zpět
Hellma
®
fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran
®
Products
Kategorie produktu
cuvettes (2)
Výrobce
Průměr (mm)
Objem (µl)
Metoda detekce
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z801291
Hellma
®
fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran
®
,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm ± 0.2 mm, chamber volume 3500 μL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z801194
Hellma
®
fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran
®
,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL