Zpět
Grace Bio-Labs FlexWell
™
removable incubation chambers
Products
Kategorie produktu
gaskets (2)
Výrobce
Délka (mm)
Povrchová plocha cm²
Barva
Velikost balení
Sterilita
Filtrovat produkty
Showing 1-3 of 3
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
GBL204064
Grace Bio-Labs FlexWell
™
removable incubation chambers,
L × W × thickness 3.5 mm × 3.5 mm × 1.8 mm, black silicone, adhesive one side, wells 64
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
GBL204916
Grace Bio-Labs FlexWell
™
removable incubation chambers,
L × W × thickness 6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm, clear silicone, adhesive one side, wells 16
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
GBL204908
Grace Bio-Labs FlexWell
™
removable incubation chambers,
L × W × thickness 6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm, clear silicone, adhesive one side, wells, 8