Merck
Gelatin methacryloyl gel strength 170-195 g Bloom, degree of substitution: 60%
Gelatin methacryloyl
Gelatin methacryloyl gel strength 170-195 g Bloom, degree of substitution: 60%
Synonyma:
GelMa, Gelatin Methacrylate, Gelatin methacrylamide
Lineární vzorec:
(C40H59N11O13)n
Products
Značka
Skupenství
Úroveň kvality
Složení polymeru
Typ polymeru