Zpět
Enterococcus faecalis
WDCM 00087 Vitroids
™
Products
Značka
Millipore (4)
Výrobce
Skupenství
Agentura
Úroveň kvality
Aplikace
Vhodnost pro mikroorganismy
Velikost balení
Speciální jakost
certified reference material (4)
Filtrovat produkty
Showing 1-4 of 4
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
VT000876
Enterococcus faecalis
WDCM 00087 Vitroids
™
,
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
VT000877
Enterococcus faecalis
WDCM 00087 Vitroids
™
,
50’000-150’000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
VT000873
Enterococcus faecalis
WDCM 00087 Vitroids
™
,
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
VT000872
Enterococcus faecalis
WDCM 00087 Vitroids
™
,
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland