Merck
DOTAP Liposomal Transfection Reagent >99% (TLC), liquid, suitable for transfection
DOTAP Liposomal Transfection Reagent
DOTAP Liposomal Transfection Reagent >99% (TLC), liquid, suitable for transfection
Synonyma:
DOTAP methosulfate, N-(2,3-Dioleoyloxy-1-propyl)trimethylammonium methyl sulfate, Transfection reagent
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C43H83NO8S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
774.19
Products
Vzorec pro výpočet hmotnosti