Zpět
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa
Products
Kategorie produktu
vials (1)
Značka
Supelco (1)
Průměr (mm)
ID (mm)
OD (mm)
Objem (ml)
Typ uzávěru
Barva
Materiál lahvičky
Barva lahvičky
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
27239
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa,
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea