Zpět
Cotton seed GMO standard ERMBF422 for 281-24-236 x 3006-210-23
Products
Výrobce
Agentura
Formát
Aplikace
Typ referenčního materiálu
Speciální jakost
certified reference material (4)
Filtrovat produkty
Showing 1-4 of 4
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
ERMBF422B
Cotton seed GMO standard ERMBF422 for 281-24-236 x 3006-210-23,
ERM
®
, certified reference material, level 1 (98% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
ERMBF422D
Cotton seed GMO standard ERMBF422 for 281-24-236 x 3006-210-23,
ERM
®
, certified reference material, level 3 (10% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
ERMBF422C
Cotton seed GMO standard ERMBF422 for 281-24-236 x 3006-210-23,
ERM
®
, certified reference material, level 2 (1% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
ERMBF422A
Cotton seed GMO standard ERMBF422 for 281-24-236 x 3006-210-23,
ERM
®
, certified reference material, blank (0% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR