Zpět
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges
Products
Kategorie produktu
centrifuges (5)
Výrobce
Velikost balení
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-5 of 5
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
CLS480136
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
fixed angle rotor for 6 x 50 mL tubes, 6,000 rpm, 1/cs
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
CLS480137
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
fixed angle rotor for 12 x 15 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
CLS480143
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
combination rotor for 6 x 15 mL, 2 x 50 mL and 2 x 15 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
CLS480138
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
swing-out rotor for 6 x 5 mL tubes, 3,500 rpm, 1/cs
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
CLS480139
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
fixed angle rotor for 18 x 1.5 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs