Zpět
Corning
®
disposable Aseptic Transfer caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks
Products
Kategorie produktu
caps (2)
Barva
Výrobce
Průměr (mm)
Velikost balení
Sterilita
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
CLS431448
Corning
®
disposable Aseptic Transfer caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks,
disposable 70 mm aseptic transfer cap for 3 L polycarbonate Erlenmeyer flask,
1
/
8
in. dip tube, 0.2 μm vent, male luer lock, sterile, 4/cs
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
CLS431449
Corning
®
disposable Aseptic Transfer caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks,
disposable 70 mm aseptic transfer cap for 3 L polycarbonate Erlenmeyer flask,
1
/
4
in. dip tube, 0.2 μm vent, MPC male disconnect, sterile, 4/cs