Merck
BRAND® cavity slides L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 3
BRAND® cavity slides
BRAND® cavity slides L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 3
Products
Kategorie produktu
Výrobce
Délka (mm)
Barva
Sterilita