Zpět
BRAND
®
BLAUBRAND
®
burette, straight stopcock
Products
Kategorie produktu
burettes (3)
Výrobce
Délka (mm)
Objem (ml)
Barva
Filtrovat produkty
Showing 1-3 of 3
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z323527
BRAND
®
BLAUBRAND
®
burette, straight stopcock,
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z323543
BRAND
®
BLAUBRAND
®
burette, straight stopcock,
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z323535
BRAND
®
BLAUBRAND
®
burette, straight stopcock,
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)