Zpět
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern
Products
Kategorie produktu
burettes (11)
Výrobce
Objem (ml)
Třída skleněného nádobí
Barva
Filtrovat produkty
Showing 1-11 of 11
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
BR21912
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z323969
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BR22523
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z323950
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 25 mL, accuracy: ±0.030 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BR22522
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 25 mL, accuracy: ±0.030 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BR21911
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 10 mL, accuracy: ±0.030 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BR22318
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 50 mL, accuracy: ±0.10 mL, amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BR22316
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 25 mL, accuracy: ±0.08 mL, amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BR21913
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 50 mL, accuracy: ±0.08 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z323942
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BR22521
BRAND
®
BLAUBRAND
®
automatic burette, Pellet pattern,
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)