Merck
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H10O4
Molekulová hmotnost:
242.23
Products
Kategorie produktu
Značka
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Skupenství
Úroveň kvality
Aplikace
Markushova třída
Markushova skupina
Velikost balení
Typ reagencie