Merck
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate for the spectrophotometric det. of Fe, ≥98.0% (HPLC)
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate for the spectrophotometric det. of Fe, ≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline-disulfonic acid disodium salt trihydrate, Disodium bathophenanthrolinedisulfonate trihydrate
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H14N2Na2O6S2 · 3H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
590.53
Číslo EC:
Products
Značka
Vzorec pro výpočet hmotnosti