Zpět
Adapter for Eppendorf
®
A-4-38 Rotor
Products
Kategorie produktu
adapters (2)
Výrobce
Průměr (mm)
Velikost balení
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
EP5702733008
Adapter for Eppendorf
®
A-4-38 Rotor,
holds 1 Eppendorf Tube
®
5.0 mL, for use with 100 mL round buckets, pack of 2 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
EP5702763004
Adapter for Eppendorf
®
A-4-38 Rotor,
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pack of 2 ea