Zpět
Ace reaction flask head
Products
Výrobce
Kapacita (ml)
Velikost balení
Sterilita
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z555800
Ace reaction flask head,
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z555770
Ace reaction flask head,
capacity 2,000-4,000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side Joints: ST/NS 24/40 (2)