Zpět
Accu-Safe bottle thermometer
Products
Výrobce
Délka (mm)
Filtrovat produkty
Showing 1-4 of 4
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z561207
Accu-Safe bottle thermometer,
temperature -5-15 °C, Refrigerator
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z561215
Accu-Safe bottle thermometer,
temperature 18-50 °C, Incubator
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z561193
Accu-Safe bottle thermometer,
temperature -30-0 °C, Freezer
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z561231
Accu-Safe bottle thermometer,
temperature 35-200 °C, Oven