Zpět
3-Nitropropionic acid
Synonyma:
3-Nitropropionic acid
Lineární vzorec:
O
2
N(CH
2
)
2
CO
2
H
Číslo CAS:
504-88-1
Molekulová hmotnost:
119.08
Číslo EC:
208-003-0
Products
Kategorie produktu
bioactive small molecules (2)
Značka
Sigma-Aldrich (3)
Biologický zdroj
Barva
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Bod tání (°C)
Skupenství
Čistota
Oblast výzkumu
Úroveň kvality
Markushova třída
Markushova skupina
Filtrovat produkty
Showing 1-3 of 3
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
N5636
3-Nitropropionic acid,
≥97% (HPLC), powder or crystals, mitochondrial complex II inhibitor
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
164603
3-Nitropropionic acid,
A cell-permeable, irreversible inactivator (~3 mM) of succinate dehydrogenase that upon oxidation by Complex II forms a covalent adduct with Arg297 in the active site of the enzyme.
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
N22908
3-Nitropropionic acid,
97%