Zpět
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
Products
Kategorie produktu
inserts (1)
Výrobce
Typ vazby
Velikost pórů (µm)
Sterilita
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts,
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing