Merck
1667574
USP
Tiotropium bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
(1R,2R,4S,5S,7s)-7-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo [3.3.1.02,4]nonan-9-ium bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H22BrNO4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
472.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tiotropium
form
neat
packaging
pkg of 10 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(O)(c5[s]ccc5)C(=O)OC2C[C@@H]3[N+]([C@@H]([C@H]4O[C@H]43)C2)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11?,12-,13+,16-,17+;
InChI key
DQHNAVOVODVIMG-RGECMCKFSA-M
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Tiotropium bromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1667574-100MG04065267184159