Merck
1046078
USP
Desosaminylazithromycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H58N2O9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
590.79
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azithromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N1([C@@H]([C@H]([C@@]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@](C[C@H](C1)C)(O)C)O[C@@H]2O[C@@H](C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)C)C)O)C)CC)(O)C)O)C)C
InChI
1S/C30H58N2O9/c1-12-22-30(8,38)25(35)20(6)32(11)15-16(2)14-29(7,37)26(18(4)23(33)19(5)27(36)40-22)41-28-24(34)21(31(9)10)13-17(3)39-28/h16-26,28,33-35,37-38H,12-15H2,1-11H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1
InChI key
PXDYILJJHOVNLO-NZMWSZMZSA-N
Application
Desosaminylazithromycin USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard stock, system suitability, standard, system suitability stock, and peak identification solution for impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Azithromycin for Injection
  • Azithromycin
  • Azithromycin Tablets
  • Azithromycin for Oral Suspension
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desosaminylazithromycin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Azithromycin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 446-446 (2020)
Azithromycin for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(2), 451-451 (2020)
Azithromycin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3), 457-457 (2020)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1046078-15MG04061833849194