Merck
PHR9250
5-(4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-2H-tetrazole
certified reference material, TraceCERT®
Synonyma:
5-(4′-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole, Losartan potassium EP impurity E, 2-(Tetrazol-5-yl)-4′-methyl-1,1′-biphenyl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H12N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
API family
losartan
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C
InChI key
VWOJMXKARYCRCC-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)