Přeskočit na
PHL89230
Quercetin 3-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
Quercetin 3-β-D-glucoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-glucoside, Isoquercitrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
20 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 670,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H20O12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
464.38
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
100989
MDL number:
eCl@ss:
25140904
4 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
OVSQVDMCBVZWGM-QSOFNFLRSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: allium angelica arnica carum eucalyptus ginkgo hedera humulus hypericum melissa pimpinella primula sambucus glycyrrhiza lycium serenoa serenoa
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Y00015680014058517793
Isoquercitroside European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001568
Isoquercitroside
Isoquercitrin primary reference standard
00140585
Isoquercitrin
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
primary reference standard
description
≥90% (HPLC)
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quercetin 3-glucoside
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)