Přeskočit na
PHL82307
L-Arginine
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 930,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.20
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
MDL number:
3 930,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1042500A4474W381918
L-Arginine phyproof® Reference Substance
PHL82307
L-Arginine
L-Arginine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042500
L-Arginine
L-Arginine
SAFC
A4474
L-Arginine
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
99%, FCC, FG
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
FG
format
neat
format
neat
format
-
format
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
>98.5%
assay
99%
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)