Merck
G005908
HPLC Analysis of Aflatoxins on Ascentis® Express C18
application for HPLC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] acetonitrile; (720:120:120, A:B:C) containing 0.780 g/L potassium bromide, 230 μL/L nitric acid
flow rate: 0.400 mL/min
pressure: 4568 psi (315 bar)
column temp.: 35 °C
detector: FLD excitation = 360 nm, emission = 440 nm
injection: 20 μL
sample: 200 μL spiked 84:16 acetonitrile:di water in 880 μL di water, Spike concentrations: B1 = 16 ppb; B2 = 4 ppb; G1 = 16 ppb; B2 = 4 ppb
suitability
application for HPLC
application(s)
food and beverages
Analysis Note
Aflatoxins are a complex of closely related toxins produced as secondary metablolites of fungi. They are found in grains and nuts such as corn, wheat, or peanuts. They are produced by aspergillus flavus and a. Parasiticus. Members of the group include aflatoxin b1, aflatoxin b2, aflatoxin g1, aflatoxin g2, aflatoxin m1, and aflatoxin m2.
Legal Information
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Popis
    Aflatoxin G2
    Aflatoxin G1
    Aflatoxin B2
    Aflatoxin B1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)