Přejít k obsahu
BP1272
Mebeverine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyma:
Mebeverine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H35NO5 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
466.01
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
mebeverine
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CCCCOC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1)C(C)Cc2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C25H35NO5.ClH/c1-6-26(19(2)17-20-9-12-22(28-3)13-10-20)15-7-8-16-31-25(27)21-11-14-23(29-4)24(18-21)30-5;/h9-14,18-19H,6-8,15-17H2,1-5H3;1H
InChI key
PLGQWYOULXPJRE-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Mebeverine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Mebeverine Tablets
  • Mebeverine Prolonged-release Capsules
  • Packaging
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Výstražné slovo
    Warning
    Kódy nebezpečí
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral
    Skladovací třída
    11 - Combustible Solids
    Co se děje?
    WGK 1
    Bod vzplanutí (°F)
    Not applicable
    Bod vzplanutí (°C)
    Not applicable
    Vyberte jednu z posledních verzí:
    Osvědčení o analýze (COA)