Merck
89453
Isoflucypram
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
N-[[5-Chloro-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H21ClF3N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
399.84
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
mp
106-111 °C
format
neat
SMILES string
CC(C1=C(CN(C(C2=C(N(N=C2C(F)F)C)F)=O)C3CC3)C=C(Cl)C=C1)C
InChI
1S/C19H21ClF3N3O/c1-10(2)14-7-4-12(20)8-11(14)9-26(13-5-6-13)19(27)15-16(17(21)22)24-25(3)18(15)23/h4,7-8,10,13,17H,5-6,9H2,1-3H3
InChI key
JEFUQUGZXLEHLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Isoflucypram, termed as a new succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) fungicide, is a tertiary amine, containing a cyclopentyl group at the N-atom in its structural orientation. It is found to be effective in controlling rusts, leaf spot, powdery mildew, sclerotinia, septoria tritici and botrytis cereal diseases.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoflucypram
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)