Přeskočit na
82022-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
Synonyma:
HC-75 Analytical HPLC Column
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
35 900,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
30 cm × 7.8 mm
Particle size:
9 μm
Matrix active group:
PS-DVB
Matrix:
polymeric
35 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hamilton HC-75 HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L19
manufacturer/tradename
Hamilton
packaging
1 ea of
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymeric
matrix active group
PS-DVB
particle size
9 μm
operating pH
1-14
separation technique
ion exclusion
General description
Hamilton HC-75 columns are used for the separation of mono and disaccharides, orgainc acids, sugars, and sugar alcohols.
Other Notes
Ca2+ Form
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)