Přejít k obsahu
819302
TSKgel® SuperHZ1000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyma:
TSKgel® SuperHZ1000 HPLC Column
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
15 cm × 6 mm
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
Pore size:
15 Å
Matrix:
polymer particle platform
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
TSKgel® SuperHZ1000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L21
product line
TSKgel®
mol wt
100 - 1000
manufacturer/tradename
Tosoh 19302
parameter
0.7 mL/min flow rate, 55 bar max. pressure, 60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 6 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
particle size
3 μm
pore size
15 Å
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
TSKgel SuperHZ1000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble small molecules and oligomers less than 1,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Physical form
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TSKgel® SuperHZ1000 HPLC Column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)