Merck
67508-U
BIOshell™ A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
0.5 cm × 4.6 mm
Particle size:
3.4 μm
Matrix active group:
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
Pore size:
400 Å
Matrix:
superficially porous particle
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
BIOshell™ A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
material
stainless steel hardware
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
BIOshell™
mol wt
2000 - 500,000
feature
endcapped
analyte chemical class(es)
proteins
packaging
pkg of 3 ea
manufacturer/tradename
BIOshell™
extent of labeling
1% carbon loading
parameter
0-90 °C temperature, 600 bar pressure (8702 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable
L × I.D.
0.5 cm × 4.6 mm
surface area
15 m2/g
matrix
superficially porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
particle size
3.4 μm
pore size
400 Å
operating pH range
1-8
separation technique
reversed phase
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
BIOshell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)