Merck
61863-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
Synonyma:
Proteomix® HIC Butyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
10 mm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C4 (butyl) phase
Pore size:
non-porous
Matrix:
polymeric, polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Proteomix® HIC Butyl-NP5, Guard cartridge with holder, 5 μm, NP, L × I.D. 10 mm × 4 mm
material
stainless steel hardware
product line
Proteomix®
mol wt
All molecule sizes
manufacturer/tradename
Sepax 431NP5-4001C
packaging
1 ea of
parameter
6000 psi max. pressure, 80 °C max. temp.
L × I.D.
10 mm × 4 mm
impurities
<10 ppm metals
matrix
polymeric, polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
matrix active group
C4 (butyl) phase
particle size
5 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2-12
compatibility
for use with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF.
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)