Přejít k obsahu
58985C30
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
15 cm × 3 mm
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform, fully porous particle
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
SUPELCOSIL
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
packaging
1 ea of
extent of labeling
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 3 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform, fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)