Přejít k obsahu
58983
SUPELCOSIL LC-8 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
15 cm × 4.6 mm
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
SUPELCOSIL LC-8 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L7
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
extent of labeling
6.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.2 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
A phase less hydrophobic than C18. Provides less retention of both polar and non-polar compounds than C18. Use a mobile phase containing 5% less organic modifier for the C8 column than C18. Polar compounds are, relatively, more strongly retained on C8 than C18 columns.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL LC-8 HPLC Column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)