Přeskočit na
58066
PTFE Gaskets
pk of 10 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 060,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Packaging:
pk of 10 ea
1 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pk of 10 ea
General description
PTFE gaskets have been used for the headspace-gas chromatographic analysis of volatile organic compounds such as toluene and its effects on exposure to immune cells.
PTFE gaskets are replacement filter parts for use with Supelco mobile phase filtration apparatus.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
XX1002535XX1009010YY3009054
PTFE Gaskets pk of 10 ea
58066
PTFE Gaskets
description
pk of 10 ea
description
Accessories for filter holders for sample preparation.
description
90 mm, 10/PK
description
Accessories for filter holders for sample preparation.
packaging
pk of 10 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)