Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 610,00 Kč |
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
9 610,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliGeneral description
Connects to 1000 mL sidearm flask
Includes:
Flask not included.
Includes:
- 250 mL glass reservoir
- Funnel base and stopper
- Clamp
- Stainless steel holder and screen
- 10 PTFE gaskets
- 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
Flask not included.
Legal Information
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description joint: ST/NS 40/35 | description - | description joint: ST/NS 40/35 |
| packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| description starter kit | description - | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?