Přeskočit na
57342-U
SPME Fiber Assembly
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
PDMS SPME Fiber Assembly
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
3 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 600,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
19 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
fused silica fiber, red hub
needle size
23 ga
packaging
pk of 3
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
matrix active group
PDMS coating
application(s)
food and beverages
compatibility
Manual Holder, for analyte group volatiles (MW 80-500)
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Application
Volatiles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPME Fiber Assembly
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)