Merck
57132
Supelclean™ LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PE frit, polypropylene hardware
composition
bed wt., 10 g
packaging
pk of 16
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
60 mL
matrix
magnesium silicate base material
matrix active group
Florisil phase
particle size
100-200 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)