Merck
57126
SPE Tube Adapter
configured for AutoTrace Automated Systems, for use with 6mL tubes, pk of 6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pk of 6
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
configured for AutoTrace Automated Systems, for use with 6mL tubes
General description
Tube adapters serve many purposes. They can be used to stack one SPE tube on top of another to provide different selectivities. A larger empty syringe barrel can be stacked on top of a smaller SPE tube to act as a larger load reservoir. Or, they can serve as an adapter for positive pressure methods (e.g. from a syringe or air/ N2 line).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPE Tube Adapter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)