Merck
57061
Supelclean™ LC-WCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32035701
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene tube
Quality Segment
product line
Supelclean™
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pkg of 54 ea
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
matrix
silica gel
matrix active group
WCX phase, carboxylic acid
diameter
40-45 μm
pore size
60 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
General description
Supelclean™ LC-WCX SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean™ LC-WCX SPE Tube
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)