Přejít k obsahu
57047
Visiprep SPE Manifold Replacement Solvent Guide Needles
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
Synonyma:
PTFE SOL.GUIDE NEEDLES PK/12
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE
Quality Segment
product line
Visiprep
packaging
pk of 12
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
PFAS testing
food and beverages
compatibility
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
General description
The manifold lids are equipped with solvent guide needles which provide an inert flow path for samples.
Other Notes
Included with Visiprep 12- and 24-port Vacuum Manifolds (57030-U and 57250-U)
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)