Přeskočit na
57041
Retaining Clips For Visiprep SPE Manifold Collection Racks
included with standard and DL, 12- and 24-port models, pk of 12
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
12 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 670,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
2 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
packaging
pk of 12
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
570375725557022
description
included with standard and DL, 12- and 24-port models, pk of 12
description
for use with 12-port model, includes base, 3 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 12 retaining clips
description
for use with 24-port model, includes base, 2 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 8 retaining clips
description
volume 60 mL, pk of 12
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
PFAS testing
food and beverages
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
packaging
pk of 12
packaging
-
packaging
-
packaging
pk of 12
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)