Merck
57037
Visiprep Manifold Collection Rack (included with standard and DL models)
for use with 12-port model, includes base, 3 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 12 retaining clips
Synonyma:
V.M. COLLECTION RACK
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 12-port model
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)